Learn More
4-Methyl-1-Pentenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.85 CHF - 237.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 214907-33-2 |
---|---|
Summenformel | C6H13BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.98 |
MDL-Nummer | MFCD01074680 |
InChI-Schlüssel | OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid |
PubChem CID | 6081507 |
IUPAC-Name | [(E)-4-Methylpent-1-enyl]boronsäure |
SMILES | CC(C)CC=CB(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11436630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.MF |
50 mg | N/A | ||||||
15423747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15413747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
214907-33-2 | |
127.98 | |
OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N | |
6081507 | |
CC(C)CC=CB(O)O |
C6H13BO2 | |
MFCD01074680 | |
4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid | |
[(E)-4-Methylpent-1-enyl]boronsäure |
Spezifikation
4-Methyl-1-pentenylboronic acid | |
99°C to 102°C | |
MFCD01074680 | |
OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N | |
[(E)-4-Methylpent-1-enyl]boronsäure | |
6081507 | |
97% |
214907-33-2 | |
C6H13BO2 | |
4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid | |
CC(C)CC=CB(O)O | |
127.98 | |
127.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen