Learn More
4-Methyl-1-Pentenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423747
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214907-33-2
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.98
MDL-Nummer MFCD01074680
InChI-Schlüssel OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid
PubChem CID 6081507
IUPAC-Name [(E)-4-Methylpent-1-enyl]boronsäure
SMILES CC(C)CC=CB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 250 mg
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 97%