Learn More
4-Chlor-4'-fuorbutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
27.90 CHF - 230.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3874-54-2
Summenformel C10H10ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
MDL-Nummer MFCD00001007
InChI-Schlüssel HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10375690
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109230250
25 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10733831
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109231000
100 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10122710
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109235000
500 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3874-54-2
200.64
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
19750
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
C10H10ClFO
MFCD00001007
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
Spezifikation
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
3874-54-2
100.0
Grün-gelb
130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Echt
C10H10ClFO
1.5245 to 1.5265
07,IV,711
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
19750
97%
97%
96.0
5.0°C to 6.0°C
1.2300g/mL
152°C
96% min. (GC)
FC6H4CO(CH2)3Cl
MFCD00001007
1.23
Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
200.64
200.64
Öl
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 223-395-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Die Substanz kann beim Altern dunkler werden
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /