Learn More
4-Chlor-4'-fuorbutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3874-54-2
Summenformel C10H10ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
MDL-Nummer MFCD00001007
InChI-Schlüssel HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 5.0°C to 6.0°C
Farbe Grün-gelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CO(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.5245 to 1.5265
Menge 500 g
Beilstein 07,IV,711
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Formelmasse 200.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Öl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /