Learn More
4-chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
22.44 CHF - 258.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 86176-56-9 |
---|---|
Summenformel | C9H6ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.602 |
MDL-Nummer | MFCD00218660 |
InChI-Schlüssel | QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole |
PubChem CID | 6819866 |
IUPAC-Name | 4-Chlor-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on |
SMILES | C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.03 |
1 g | N/A | ||||||
11372429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.06 |
5 g | N/A | ||||||
11382429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
86176-56-9 | |
195.602 | |
QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N | |
6819866 | |
C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl |
C9H6ClNO2 | |
MFCD00218660 | |
4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole | |
4-Chlor-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on |
Spezifikation
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol | |
200°C to 204°C | |
MFCD00218660 | |
QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlor-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on | |
6819866 | |
97% |
86176-56-9 | |
C9H6ClNO2 | |
4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole | |
C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl | |
195.602 | |
195.61 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen