Learn More
4-chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372429
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86176-56-9
Summenformel C9H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.602
MDL-Nummer MFCD00218660
InChI-Schlüssel QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
PubChem CID 6819866
IUPAC-Name 4-Chlor-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Menge 5 g
Formelmasse 195.61
Reinheit (%) 97%