Learn More
4-Brom-1-Methyl-1-H-Pyrazol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.22 CHF - 543.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 287917-96-8 |
---|---|
Summenformel | C5H5BrN2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 189.012 |
MDL-Nummer | MFCD00103235 |
InChI-Schlüssel | KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2735595 |
IUPAC-Name | 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd |
SMILES | CN1C=C(C(=N1)C=O)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15468495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33484.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15406297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33484.03 |
1 g | N/A | ||||||
15416297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33484.06 |
5 g |
543.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
287917-96-8 | |
189.012 | |
KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd |
C5H5BrN2O | |
MFCD00103235 | |
2735595 | |
CN1C=C(C(=N1)C=O)Br |
Spezifikation
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde | |
69°C to 71°C | |
MFCD00103235 | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl | |
CN1C=C(C(=N1)C=O)Br | |
189.012 | |
189.01 |
287917-96-8 | |
C5H5BrN2O | |
Air sensitive | |
KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd | |
2735595 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern