Learn More
4-Brom-1-Methyl-1-H-Pyrazol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406297
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287917-96-8
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.012
MDL-Nummer MFCD00103235
InChI-Schlüssel KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735595
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%