Learn More
4,4-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion 98 %, ACROS Organics™
52.60 CHF - 178.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 562-46-9
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00075224
InChI-Schlüssel PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136360
IUPAC-Name 4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(C)CCC(=O)CC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10599983
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
381260050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10443365
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
381260250
25 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
562-46-9
140.18
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
C8H12O2
MFCD00075224
136360
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
Spezifikation
4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
97.5
102°C to 105°C
130°C (7.0 mmHg)
97.5% min. (GC)
MFCD00075224
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
140.18
140.18
Nadeln
562-46-9
100.0
Weiß
Authentic
C8H12O2
4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-209lre, 4,4-dimethyl-1,3cyclohexanedione, 4,4dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethy 1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione #
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
136360
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione