Learn More
4,4-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 130°C (7.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione