Learn More
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.273 g/mol
48.05 CHF - 494.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 51639-48-6 |
---|---|
Summenformel | C12H16N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.273 |
MDL-Nummer | MFCD00005962 |
InChI-Schlüssel | KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone |
PubChem CID | 97269 |
IUPAC-Name | 1-(4-Piperazin-1-ylphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.06 |
5 g | N/A | ||||||
11429867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.14 |
25 g | N/A | ||||||
11439867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
51639-48-6 | |
204.273 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
97269 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
C12H16N2O | |
MFCD00005962 | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
1-(4-Piperazin-1-ylphenyl)ethanon |
Spezifikation
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone | |
93°C to 98°C | |
MFCD00005962 | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 | |
204.273 | |
204.27 |
51639-48-6 | |
C12H16N2O | |
UN3259 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Piperazin-1-ylphenyl)ethanon | |
97269 | |
94% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, FESTSTOFF, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 257-332-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen