Learn More
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429867
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.273 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51639-48-6
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.273
MDL-Nummer MFCD00005962
InChI-Schlüssel KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC-Name 1-(4-Piperazin-1-ylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material 4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 94%