Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-Triiodbenzoesäure, 97 %
53.90 CHF - 603.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 53279-72-4
Summenformel C7H3I3O3
Molekulargewicht (g/mol) 515.81
MDL-Nummer MFCD00020305
InChI-Schlüssel GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
IUPAC-Name 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11420967
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23355.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11430967
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23355.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11440967
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23355.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
53279-72-4
515.81
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
96627
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
C7H3I3O3
MFCD00020305
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Spezifikation
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
211°C to 215°C
MFCD00020305
Lichtempfindlich
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
96627
97%
53279-72-4
C7H3I3O3
2113494
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
515.81
515.81
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 258-457-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen