Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-Triiodbenzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 11420967
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53279-72-4
Summenformel C7H3I3O3
Molekulargewicht (g/mol) 515.81
MDL-Nummer MFCD00020305
InChI-Schlüssel GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
IUPAC-Name 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Schmelzpunkt 211°C to 215°C
Menge 5 g
Beilstein 2113494
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 515.81
Reinheit (%) 97%