Learn More
3-Fluorpyridin-4-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
107.00 CHF - 330.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-97-3
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.908
MDL-Nummer MFCD03788558
InChI-Schlüssel QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
PubChem CID 2779353
IUPAC-Name (3-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15459877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53109.MD
250 mg
107.00 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15449877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53109.03
1 g
330.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
458532-97-3
140.908
QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
2779353
B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
C5H5BFNO2
MFCD03788558
3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
(3-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure
Spezifikation
3-Fluoropyridine-4-boronic acid
237°C to 239°C
MFCD03788558
QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
(3-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure
2779353
98%
458532-97-3
C5H5BFNO2
3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
140.908
140.91
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen