Learn More
3-Fluorpyridin-4-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449877
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-97-3
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.908
MDL-Nummer MFCD03788558
InChI-Schlüssel QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
PubChem CID 2779353
IUPAC-Name (3-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 1 g
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 98%