Learn More
3-Chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
27.30 CHF - 84.90 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85148-26-1 |
---|---|
Summenformel | C6H3ClF3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.54 |
MDL-Nummer | MFCD00042227 |
InChI-Schlüssel | OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile |
PubChem CID | 2736698 |
IUPAC-Name | 3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10471874
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08070DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
27.30 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10336664
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08070DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
84.90 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
85148-26-1 | |
181.54 | |
OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N | |
2736698 | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1 |
C6H3ClF3N | |
MFCD00042227 | |
3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile | |
3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin |
Spezifikation
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
97.0 | |
C6H3ClF3N | |
3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1 | |
181.54 | |
181.54 |
85148-26-1 | |
97+% | |
MFCD00042227 | |
OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin | |
2736698 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis