Learn More
3-Chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336664
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 85148-26-1
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD00042227
InChI-Schlüssel OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 181.54
Reinheit (%) 97%