Learn More
3-Chlor-4-Ethoxyphenylboronsäure, 98 %, Acros Organics™
47.72 CHF - 163.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 279261-81-3
Fórmula molecular C8H10BClO3
Peso molecular (g/mol) 200.43
Clave InChI QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
PubChem CID 3717658
Nombre IUPAC (3-Chlor-4-ethoxyphenyl)borons
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
15254368
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
454570010
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15264368
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
454570050
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
279261-81-3
200.43
3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
(3-Chlor-4-ethoxyphenyl)borons
C8H10BClO3
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
3717658
B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
Spezifikation
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
69.0°C to 70.0°C
97.5% min. (HPLC)
C8H10BClO3
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
(3-Chlor-4-ethoxyphenyl)borons
3717658
98%
279261-81-3
Authentic
Glasflasche
3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
200.43
200.43
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled.
GHS Signal Word: Warning
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.