Learn More
3-Chlor-4-Ethoxyphenylboronsäure, 98 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid |
Punto de fusión | 69.0°C to 70.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.43 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.