Learn More
3-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
46.15 CHF - 507.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 350-03-8
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00006396
InChI-Schlüssel WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC-Name 1-Pyridin-3-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11402377
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.14
25 g
46.15 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11412377
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.22
100 g
103.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11422377
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.36
500 g
507.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Acetylpyridin wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Risedronat-Natrium, Inhibitor der Knochenresorption verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
350-03-8
121.139
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
9589
CC(=O)C1=CN=CC=C1
C7H7NO
MFCD00006396
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
1-Pyridin-3-ylethan
Spezifikation
3-Acetylpyridine
12°C to 13°C
218°C to 220°C
Characteristic
1.535
UN2810
14,6116
Soluble in Chloroform. Miscible with water.
CC(=O)C1=CN=CC=C1
121.139
121.14
350-03-8
1.106
104°C (219°F)
C7H7NO
MFCD00006396
107751
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
1-Pyridin-3-ylethan
9589
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H300-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:GIfTIG, FLÜSSIGKEITEN, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 206-496-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OB5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen