Learn More
3-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Acetylpyridin wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Risedronat-Natrium, Inhibitor der Knochenresorption verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
3-Acetylpyridin wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Risedronat-Natrium, Inhibitor der Knochenresorption verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Acetylpyridine |
Schmelzpunkt | 12°C to 13°C |
Dichte | 1.106 |
Siedepunkt | 218°C to 220°C |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 107751 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Acetylpyridine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Acetylpyridine