Learn More
3-Acetyl-2,5-Dichlorthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 36157-40-1 | C6H4Cl2OS | 195.057 g/mol
74.80 CHF - 870.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 36157-40-1 |
---|---|
Summenformel | C6H4Cl2OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.057 |
MDL-Nummer | MFCD00014522 |
InChI-Schlüssel | GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481 |
PubChem CID | 118920 |
IUPAC-Name | 1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11401548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13867.06 |
5 g |
74.80 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11411548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13867.14 |
25 g |
198.65 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11421548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13867.22 |
100 g |
870.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
36157-40-1 | |
195.057 | |
GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N | |
118920 | |
CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl |
C6H4Cl2OS | |
MFCD00014522 | |
3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481 | |
1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)ethanon |
Specifications
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene | |
37°C to 39°C | |
110°C (230°F) | |
MFCD00014522 | |
3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481 | |
CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl | |
195.057 | |
195.07 |
36157-40-1 | |
120°C to 122°C (4 mmHg) | |
C6H4Cl2OS | |
121288 | |
GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)ethanon | |
118920 | |
98% |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 252-893-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.