Learn More
3-Acetyl-2,5-Dichlorthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene |
Schmelzpunkt | 37°C to 39°C |
Siedepunkt | 120°C to 122°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 121288 |
Formelmasse | 195.07 |
Reinheit (%) | 98% |