Learn More
3,5-Dibromchinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
33.30 CHF - 369.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 101861-59-0
Summenformel C9H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 286.954
MDL-Nummer MFCD12024477
InChI-Schlüssel IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
IUPAC-Name 3,5-Dibromchinolin
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15441028
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.MD
250 mg
33.30 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15421028
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.03
1 g
86.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15431028
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.06
5 g
369.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
101861-59-0
286.954
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
13659757
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
C9H5Br2N
MFCD12024477
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
3,5-Dibromchinolin
Spezifikation
3,5-Dibromoquinoline
C9H5Br2N
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
286.954
286.95
101861-59-0
MFCD12024477
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
3,5-Dibromchinolin
13659757
96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen