Learn More
3,5-Dibromchinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421028
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101861-59-0
Summenformel C9H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 286.954
MDL-Nummer MFCD12024477
InChI-Schlüssel IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
IUPAC-Name 3,5-Dibromchinolin
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromoquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 286.95
Reinheit (%) 96%