Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
72.64 CHF - 248.09 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 21767-12-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD07801211
InChI-Schlüssel RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
PubChem CID 14497355
IUPAC-Name 3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidin
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11439580
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50883.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11449580
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50883.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
21767-12-4
193.246
RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
14497355
COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
C11H15NO2
MFCD07801211
3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidin
Spezifikation
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
C11H15NO2
3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
193.246
167.21
21767-12-4
MFCD07801211
RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidin
14497355
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen