Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449580
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21767-12-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD07801211
InChI-Schlüssel RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
PubChem CID 14497355
IUPAC-Name 3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidin
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Menge 1 g
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%