Learn More
-Cyclohexylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127.23 g/mol
125.00 CHF - 428.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4442-85-7 |
---|---|
Summenformel | C8H17N |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.23 |
MDL-Nummer | MFCD00058668 |
InChI-Schlüssel | HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride |
PubChem CID | 20509 |
IUPAC-Name | 2-Cyclohexylethanamin |
SMILES | NCCC1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11397549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27987.03 |
1 g |
125.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11307559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27987.06 |
5 g |
428.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenIm Auflösungssystem von (RS)-1-Cyclohexylethylamin (CHEA) mit (S)-Mandelsäure (MA) wurde das DCR-Phänomen (dielektrisch gesteuerte Auflösung) deutlich beobachtet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Vor Licht schützen.
Chemische Identifikatoren
4442-85-7 | |
127.23 | |
HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N | |
20509 | |
NCCC1CCCCC1 |
C8H17N | |
MFCD00058668 | |
2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride | |
2-Cyclohexylethanamin |
Spezifikation
2-Cyclohexylethylamine | |
C8H17N | |
UN2735 | |
2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride | |
NCCC1CCCCC1 | |
127.23 | |
127.23 |
4442-85-7 | |
MFCD00058668 | |
Air sensitive | |
HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Cyclohexylethanamin | |
20509 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, FLÜSSIGKEIT, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 224-673-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KR3325000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern