Learn More
-Cyclohexylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307559
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127.23 g/mol
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Im Auflösungssystem von (RS)-1-Cyclohexylethylamin (CHEA) mit (S)-Mandelsäure (MA) wurde das DCR-Phänomen (dielektrisch gesteuerte Auflösung) deutlich beobachtet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-85-7
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.23
MDL-Nummer MFCD00058668
InChI-Schlüssel HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 20509
IUPAC-Name 2-Cyclohexylethanamin
SMILES NCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethylamine
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 97%