Learn More
2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethan-1-on, technische Qualität, Thermo Scientific™
89.42 CHF - 455.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22019-49-4 |
---|---|
Summenformel | C8H5BrClNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 278.486 |
InChI-Schlüssel | FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2778330 |
IUPAC-Name | 2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethanon |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10427622
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
89.42 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10334192
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
228.73 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10327014
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700EB |
25 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
455.57 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
22019-49-4 | |
278.486 | |
2778330 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl |
C8H5BrClNO3 | |
FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethanon |
Spezifikation
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one | |
95% | |
2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl | |
278.486 | |
278.49 |
22019-49-4 | |
C8H5BrClNO3 | |
FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethanon | |
2778330 | |
95% |