Learn More
2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethan-1-on, technische Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334192
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 22019-49-4
Summenformel C8H5BrClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.486
InChI-Schlüssel FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Formelmasse 278.49
Reinheit (%) 95%