Learn More
2,5-Dibrom-3-n-butylthiophen, 96 %, Thermo Scientific™
56.16 CHF - 473.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 116971-10-9
Summenformel C8H10Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.04
MDL-Nummer MFCD00672012
InChI-Schlüssel YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 600361
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Butylthiophen
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15471718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15451718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15461718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
116971-10-9
298.04
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
2,5-Dibrom-3-Butylthiophen
C8H10Br2S
MFCD00672012
600361
CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spezifikation
2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
1.67
110°C (230°F)
1.574
thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
298.04
298.04
116971-10-9
270°C to 281°C
C8H10Br2S
MFCD00672012
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
2,5-Dibrom-3-Butylthiophen
600361
96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen