Learn More
2,5-Dibrom-3-n-butylthiophen, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451718
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116971-10-9
Summenformel C8H10Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.04
MDL-Nummer MFCD00672012
InChI-Schlüssel YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 600361
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Butylthiophen
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
Dichte 1.67
Siedepunkt 270°C to 281°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 1 g
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
Formelmasse 298.04
Reinheit (%) 96%