Learn More
2-[-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril,3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
116.72 CHF - 462.16 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 910037-05-7 |
---|---|
Summenformel | C12H16N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.273 |
MDL-Nummer | MFCD09064997 |
InChI-Schlüssel | IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile |
PubChem CID | 2993332 |
IUPAC-Name | 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10103184
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59616DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
116.72 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10061874
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59616DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
462.16 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
910037-05-7 | |
204.273 | |
IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N | |
2993332 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N |
C12H16N2O | |
MFCD09064997 | |
2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril |
Spezifikation
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09064997 | |
IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril | |
2993332 | |
97% |
910037-05-7 | |
100.0 | |
C12H16N2O | |
2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N | |
204.273 | |
204.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr