Learn More
2-[-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril,3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10061874
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-05-7
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.273
MDL-Nummer MFCD09064997
InChI-Schlüssel IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 2993332
IUPAC-Name 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%