Learn More
1-Propynyltri-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
64.50 CHF - 251.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64099-82-7 |
---|---|
Summenformel | C15H30Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 329.115 |
MDL-Nummer | MFCD01863650 |
InChI-Schlüssel | KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 |
PubChem CID | 2733165 |
IUPAC-Name | Tributyl(prop-1-ynyl)stannan |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11369036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.03 |
1 g |
64.50 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11379036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.06 |
5 g |
251.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
64099-82-7 | |
329.115 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
2733165 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
C15H30Sn | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
Tributyl(prop-1-ynyl)stannan |
Spezifikation
1-Propynyltri-n-butyltin | |
1.082 | |
>110°C (230°F) | |
H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3 | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC | |
329.115 | |
329.12 |
64099-82-7 | |
277°C | |
C15H30Sn | |
1.483 | |
UN2788 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(prop-1-ynyl)stannan | |
2733165 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H311-H372-H315-H319
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Kann vermutlich die Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
- 1-Propynyltri-n-butyltin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tributylpropynylstannane