Learn More
1-Propynyltri-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379036
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64099-82-7
Summenformel C15H30Sn
Molekulargewicht (g/mol) 329.115
MDL-Nummer MFCD01863650
InChI-Schlüssel KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
IUPAC-Name Tributyl(prop-1-ynyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propynyltri-n-butyltin
Dichte 1.082
Siedepunkt 277°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.483
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 329.12
Reinheit (%) 96%