Learn More
1-Piperazinpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34064-86-3 | C7H13N3 | 139.202 g/mol
56.06 CHF - 250.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34064-86-3
Summenformel C7H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 139.202
MDL-Nummer MFCD02093566
InChI-Schlüssel MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
PubChem CID 2052050
IUPAC-Name 3-Piperazin-1-ylpropannitril
SMILES C1CN(CCN1)CCC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410270
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11420270
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.06
5 g
250.00 CHF
5 Gramm
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
34064-86-3
139.202
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
2052050
C1CN(CCN1)CCC#N
C7H13N3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
3-Piperazin-1-ylpropannitril
Specifications
1-Piperazinepropionitrile
C7H13N3
UN3276
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
3-Piperazin-1-ylpropannitril
2052050
34064-86-3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
C1CN(CCN1)CCC#N
139.202
139.2
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen