Learn More
1-Piperazinpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410270
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 34064-86-3 | C7H13N3 | 139.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34064-86-3
Summenformel C7H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 139.202
MDL-Nummer MFCD02093566
InChI-Schlüssel MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
PubChem CID 2052050
IUPAC-Name 3-Piperazin-1-ylpropannitril
SMILES C1CN(CCN1)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Piperazinepropionitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 139.2