Learn More
1-Naphthalenmethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
55.80 CHF - 189.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4780-79-4 |
---|---|
Summenformel | C11H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.20 |
MDL-Nummer | MFCD00004044 |
InChI-Schlüssel | PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol |
PubChem CID | 20908 |
ChEBI | CHEBI:38137 |
IUPAC-Name | Naphthalen-1-ylmethanol |
SMILES | OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.09 |
10 g |
55.80 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11364574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.18 |
50 g |
189.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
4780-79-4 | |
158.20 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
20908 | |
Naphthalen-1-ylmethanol |
C11H10O | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
CHEBI:38137 | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Specifications
1-Naphthalenemethanol | |
58°C to 63°C | |
C11H10O | |
2042532 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalen-1-ylmethanol | |
20908 | |
158.2 |
4780-79-4 | |
301°C (715 mmHg) | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
158.20 | |
CHEBI:38137 | |
≥98% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 225-324-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QJ8880000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen