Learn More
1-Naphthalenmethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354574
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4780-79-4
Summenformel C11H10O
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00004044
InChI-Schlüssel PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylmethanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenemethanol
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
Siedepunkt 301°C (715 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 2042532
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%