Learn More
1-Bromheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
44.93 CHF - 399.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 629-04-9
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00000273
InChI-Schlüssel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-Name 1-Bromheptan
SMILES CCCCCCCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11467916
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.30
250 g
44.93 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11457916
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0B
1000 g
117.00 CHF
1000 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11477916
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0I
5000 g
399.20 CHF
5000 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromheptan ist ein wichtiges Material für die Vorstufe und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Entzündbar und inkompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
629-04-9
179.10
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
12369
CCCCCCCBr
C7H15Br
MFCD00000273
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
1-Bromheptan
Spezifikation
1-Bromoheptane
-58°C
179°C to 180°C
Recognizable
1.4499
UN1993
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
1-Bromheptan
12369
≥98%
629-04-9
1.139
60°C (140°F)
C7H15Br
MFCD00000273
1697160
Immiscible with water.
CCCCCCCBr
179.10
179.11
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H332-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 211-068-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MI8100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen