Learn More
1-Bromheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457916
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromheptan ist ein wichtiges Material für die Vorstufe und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Entzündbar und inkompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-04-9
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00000273
InChI-Schlüssel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-Name 1-Bromheptan
SMILES CCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoheptane
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 1.139
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4499
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1697160
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 179.11
Reinheit (%) ≥98%