Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)-pyrrolidin, tech. 85 %
66.38 CHF - 929.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 177911-87-4 |
---|---|
Summenformel | C10H20N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.282 |
MDL-Nummer | MFCD01317793 |
InChI-Schlüssel | SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine |
PubChem CID | 2756484 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl 2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15467745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28650.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11442100
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28650.03 |
1 g | N/A | ||||||
11452100
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28650.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
177911-87-4 | |
200.282 | |
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N | |
2756484 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN |
C10H20N2O2 | |
MFCD01317793 | |
tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine | |
Tert-Butyl 2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat |
Spezifikation
(+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine | |
C10H20N2O2 | |
UN2735 | |
tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN | |
200.282 | |
200.28 | |
Technisch |
177911-87-4 | |
MFCD01317793 | |
Air Sensitive | |
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl 2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat | |
2756484 | |
85% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen