Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)-pyrrolidin, tech. 85 %
Artikelnummer. 11442100
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177911-87-4
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD01317793
InChI-Schlüssel SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine
PubChem CID 2756484
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch