Learn More
1,5-Dibrompentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.60 CHF - 435.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 111-24-0 |
---|---|
Summenformel | C5H10Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 229.943 |
MDL-Nummer | MFCD00000268 |
InChI-Schlüssel | IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8100 |
IUPAC-Name | 1,5-Dibrompentan |
SMILES | C(CCBr)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11438387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.22 |
100 g |
34.60 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11448387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.36 |
500 g |
111.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11458387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.0E |
2500 g |
435.00 CHF
2500 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1,5-Dibromopentan wird bei der Herstellung von 1,5-di-Grignard-Reagenz und neuartigen spirozyklischen Pyrrolidonen verwendet. Es dient als Wachstumsergänzung für Yarrowia lipolytica3589, einer tropischen Meereshefe. Es ist an der Synthese von N-alkyliertem Piperidin sowie Tetrydrothiopyran (Thian) durch Reaktion mit Primäramin bzw. Natriumsulfid beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, leicht mischbar mit Chloroform und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
111-24-0 | |
229.943 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-Dibrompentan |
C5H10Br2 | |
MFCD00000268 | |
8100 | |
C(CCBr)CCBr |
Spezifikation
1,5-Dibromopentane | |
-34°C | |
224°C | |
C5H10Br2 | |
MFCD00000268 | |
pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-Dibrompentan | |
8100 | |
98% |
111-24-0 | |
1.688 | |
79°C (174°F) | |
1.5122 | |
1209245 | |
Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene. | |
C(CCBr)CCBr | |
229.943 | |
229.95 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 203-849-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SA0320000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1,5-Dibromopentane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,5-Dibromopentane