Learn More
1,5-Dibrompentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448387
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dibromopentan wird bei der Herstellung von 1,5-di-Grignard-Reagenz und neuartigen spirozyklischen Pyrrolidonen verwendet. Es dient als Wachstumsergänzung für Yarrowia lipolytica3589, einer tropischen Meereshefe. Es ist an der Synthese von N-alkyliertem Piperidin sowie Tetrydrothiopyran (Thian) durch Reaktion mit Primäramin bzw. Natriumsulfid beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, leicht mischbar mit Chloroform und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-24-0
Summenformel C5H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 229.943
MDL-Nummer MFCD00000268
InChI-Schlüssel IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
IUPAC-Name 1,5-Dibrompentan
SMILES C(CCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromopentane
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.688
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5122
Menge 500 g
Beilstein 1209245
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Formelmasse 229.95
Reinheit (%) 98%