Learn More
1,5,9-Triazacyclotridecantrihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
56.66 CHF - 223.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 74676-52-1 |
---|---|
Summenformel | C10H26Br3N3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 428.051 |
MDL-Nummer | MFCD00013326 |
InChI-Schlüssel | HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 |
PubChem CID | 24212082 |
IUPAC-Name | 1,5,9-Triazacyclotridecan;trihydrobromid |
SMILES | C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11478487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18560.MC |
100 mg | N/A | ||||||
11488487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18560.ME |
500 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
74676-52-1 | |
428.051 | |
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N | |
24212082 | |
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br |
C10H26Br3N3 | |
MFCD00013326 | |
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 | |
1,5,9-Triazacyclotridecan;trihydrobromid |
Spezifikation
1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide | |
∼300°C (decomposition) | |
MFCD00013326 | |
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 | |
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br | |
428.051 | |
428.05 |
74676-52-1 | |
C10H26Br3N3 | |
Hygroscopic | |
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N | |
1,5,9-Triazacyclotridecan;trihydrobromid | |
24212082 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen