Learn More
1,5,9-Triazacyclotridecantrihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488487
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74676-52-1
Summenformel C10H26Br3N3
Molekulargewicht (g/mol) 428.051
MDL-Nummer MFCD00013326
InChI-Schlüssel HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
PubChem CID 24212082
IUPAC-Name 1,5,9-Triazacyclotridecan;trihydrobromid
SMILES C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 428.05
Reinheit (%) 98%